Imprimer
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(Furan-2-yl)isoxazol-5-amine
OR6697-150MG OR6697-50MG
APOSOR6697-150MGEA 147 EUR
APOSOR6697-150MG APOSOR6697-50MG
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
5-Amino-3-(fur-2-yl)isoxazole
Formule: C₇H₆N₂O₂
Point de fusion: 99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01754641
Numéro CAS: 33866-44-3