Imprimer
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic acid, (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)prop-2-enoic acid, (E)-3,4-Dimethoxycinnamic acid
OR6575-25G OR6575-5G
APOSOR6575-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6575-25G APOSOR6575-5G
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid 98%
trans-3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₄
Point de fusion: 177…179 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004387
Numéro CAS: 14737-89-4
EINECS: 219-025-5