Imprimer
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-3-nitropicolinonitrile, 6-Chloro-2-cyano-3-nitropyridine
OR6409-1G OR6409-25G OR6409-5G
APOSOR6409-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6409-1G APOSOR6409-25G APOSOR6409-5G
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile 98%
6-Chloro-3-nitropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₂ClN₃O₂
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657641
Numéro CAS: 93683-65-9