Imprimer
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: hydrochloride, 3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol
OR63047-1G OR63047-250MG
APOSOR63047-1GEA 696 EUR
APOSOR63047-1G APOSOR63047-250MG
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
3-(Azetidin-3-yl)propan-1-ol hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18206286
Numéro CAS: 1379237-95-2