Imprimer
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-mercapto-1H-imidazole-4-carboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-2-sulphanyl-1H-imidazole
OR6163-1G OR6163-5G
APOSOR6163-1GEA 37.7 EUR
APOSOR6163-1G APOSOR6163-5G
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 2-sulphanyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Point de fusion: 191…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068042
Numéro CAS: 64038-64-8