Imprimer
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Amino-2-bromo-4-(methylamino)pyridine
OR61613-1G OR61613-250MG
APOSOR61613-1GEA 0 EUR
APOSOR61613-1G APOSOR61613-250MG
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
2-Bromo-N4-methylpyridine-3,4-diamine
Formule: C₆H₈BrN₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22415287
Numéro CAS: 1396554-44-1