Imprimer
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(5-Bromothiophen-2-yl)-2-sulphanylpyrimidine, 2-Bromo-5-(2-thiopyrimidin-4-yl)thiophene
OR6146-1G OR6146-5G
APOSOR6146-1GEA 152 EUR
APOSOR6146-1G APOSOR6146-5G
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
4-(5-Bromothien-2-yl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₈H₅BrN₂S₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00084908
Numéro CAS: 175202-82-1