Imprimer
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-formyl-6-methoxypyridine, 2-Chloro-6-methoxypyridine-4-carboxaldehyde, 2-Chloro-6-methoxy-pyridine-4-carbaldehyde
OR61392-1G OR61392-500MG
APOSOR61392-1GEA 894 EUR
APOSOR61392-1G APOSOR61392-500MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
2-Chloro-6-methoxyisonicotinaldehyde
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410665
Numéro CAS: 329794-31-2