Imprimer
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridin-4-amine
OR61299-100MG OR61299-250MG OR61299-1G
APOSOR61299-100MGEA 177 EUR
APOSOR61299-100MG APOSOR61299-250MG APOSOR61299-1G
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine 97%
4-Amino-6-chloro-3H-imidazo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₅ClN₄
MW: 168.584 g/mol
Point de fusion: 266 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803412
Numéro CAS: 52559-17-8