Imprimer
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61136-1G OR61136-250MG
APOSOR61136-1GEA 169 EUR
APOSOR61136-1G APOSOR61136-250MG
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
3-Formyl-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₈H₅NO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09839541
Numéro CAS: 74901-29-4