Imprimer
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR6110-1G OR6110-250MG
APOSOR6110-1GEA 517 EUR
APOSOR6110-1G APOSOR6110-250MG
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-cyano-1,2-dihydro-2-oxopyridine
Formule: C₁₂H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258784
Numéro CAS: 929000-84-0