Imprimer
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-7-(methoxycarbonyl)-1H-indazole
OR61031-1G OR61031-100MG
APOSOR61031-1GEA 75.4 EUR
APOSOR61031-1G APOSOR61031-100MG
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Methyl 3-bromo-1H-indazole-7-carboxylate
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16556320
Numéro CAS: 1257535-37-7