Imprimer
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-cyano-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridine-3-carbonitrile, 2-Chloro-5-cyano-3-methylpyridine
OR61021-1G OR61021-250MG OR61021-5G
APOSOR61021-1GEA 24.8 EUR
APOSOR61021-1G APOSOR61021-250MG APOSOR61021-5G
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile 98%
6-Chloro-5-methylnicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152.581 g/mol
Point de fusion: 114…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09261082
Numéro CAS: 66909-33-9