Imprimer
2-Bromophenazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60268-1G OR60268-250MG OR60268-5G
APOSOR60268-1GEA 464 EUR
APOSOR60268-1G APOSOR60268-250MG APOSOR60268-5G
2-Bromophenazine 95%
2-Bromophenazine
Formule: C₁₂H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092902
Numéro CAS: 3331-28-0