Imprimer
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Methylpyridin-2-yl)hydrazine, 2-Hydrazino-4-picoline, 2-Hydrazinyl-4-methylpyridine
OR60231-1G OR60231-5G
APOSOR60231-1GEA 109 EUR
APOSOR60231-1G APOSOR60231-5G
2-Hydrazino-4-methylpyridine
2-Hydrazino-4-methylpyridine
Formule: C₆H₉N₃
MW: 123.156 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09863246
Numéro CAS: 4931-00-4