Imprimer
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60219-1G OR60219-250MG OR60219-100MG
APOSOR60219-1GEA 401 EUR
APOSOR60219-1G APOSOR60219-250MG APOSOR60219-100MG
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
5-Bromo-3-chloro-2-hydrazinopyrazine
Formule: C₄H₄BrClN₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22375535
Numéro CAS: 850421-08-8