Imprimer
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60216-100MG OR60216-1G OR60216-500MG
APOSOR60216-100MGEA 134 EUR
APOSOR60216-100MG APOSOR60216-1G APOSOR60216-500MG
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
6-Bromo-2-hydrazino-3-methoxypyrazine
Formule: C₅H₇BrN₄O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22375534
Numéro CAS: 1334135-54-4