Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Carbamoylimidazo[1,2-a]pyridine, 6-(Aminocarbonyl)imidazo[1,2-a]pyridine
OR60212-1G OR60212-250MG
APOSOR60212-1GEA 338 EUR
APOSOR60212-1G APOSOR60212-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide
Formule: C₈H₇N₃O
MW: 161.161 g/mol
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13176747
Numéro CAS: 103313-38-8