Imprimer
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 8-Bromoquinoline-4-ol
OR60188-1G OR60188-5G OR60188-25G
APOSOR60188-1GEA 43.5 EUR
APOSOR60188-1G APOSOR60188-5G APOSOR60188-25G
8-Bromo-4-hydroxyquinoline 95+%
8-Bromo-4-hydroxyquinoline
Formule: C₉H₆BrNO
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272389
Numéro CAS: 57798-00-2