Imprimer
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Bromo-8-methyl-1-azanaphthalene
OR60185-1G OR60185-250MG
APOSOR60185-1GEA 29 EUR
APOSOR60185-1G APOSOR60185-250MG
7-Bromo-8-methylquinoline 95+%
7-Bromo-8-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907849
Numéro CAS: 809248-61-1