Imprimer
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine-4-carbonitrile, 4-Cyano-3,5-dimethylpyridine
OR60147-250MG OR60147-1G
APOSOR60147-250MGEA 328 EUR
APOSOR60147-250MG APOSOR60147-1G
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
3,5-Dimethylisonicotinonitrile
Formule: C₈H₈N₂
Point de fusion: 88…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11052634
Numéro CAS: 7584-08-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III