Imprimer
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60105-1G OR60105-5G
APOSOR60105-1GEA 56.7 EUR
APOSOR60105-1G APOSOR60105-5G
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Chloro-4-methoxy-5-nitropyridine
Formule: C₆H₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907961
Numéro CAS: 607373-83-1