3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
3-Bromo-6-chloropicolinonitrile, 3-Bromo-6-chloro-2-cyanopyridine
OR60048-1G
OR60048-5G
APOSOR60048-1GEA
40.6
EUR
APOSOR60048-1G
APOSOR60048-5G
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile 97%
3-Bromo-6-chloropyridine-2-carbonitrile
Formule:
C₆H₂BrClN₂ Point d'ébullition: 111…113 °C (0.15 mm Hg) Point de fusion: 87…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10000884 Numéro CAS: 1053659-39-4 ONU: 2811 ADR: 6.1,III |