Imprimer
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 3-carbamothioylpiperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-carbamothioylpiperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-3-thiocarboxamide
OR59984-1G OR59984-5G
APOSOR59984-1GEA 220 EUR
APOSOR59984-1G APOSOR59984-5G
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
3-Carbamothioylpiperidine, N1-BOC protected
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₂S
MW: 244.354 g/mol
Point de fusion: 134…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700060
Numéro CAS: 274682-80-3
ONU: 2811
ADR: 6.1 III