Imprimer
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-5-(fur-2-yl)pyridine, 5-(Fur-2-yl)picolinic acid
OR59923-1G OR59923-250MG OR59923-50MG
APOSOR59923-1GEA 335 EUR
APOSOR59923-1G APOSOR59923-250MG APOSOR59923-50MG
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
5-(Fur-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189.167 g/mol
Point de fusion: 164…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10700052
Numéro CAS: 930110-99-9
ONU: 2811
ADR: 6.1 III