Imprimer
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59387-1G OR59387-250MG OR59387-5G
APOSOR59387-1GEA 0 EUR
APOSOR59387-1G APOSOR59387-250MG APOSOR59387-5G
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
3-[(2-Hydroxyethyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₂BNO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878355
Numéro CAS: 955422-14-7