Imprimer
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N-Dimethylpiperidin-3-amine
OR5899-1G OR5899-250MG OR5899-5G OR5899-100MG
APOSOR5899-1GEA 116 EUR
APOSOR5899-1G APOSOR5899-250MG APOSOR5899-5G APOSOR5899-100MG
3-(Dimethylamino)piperidine 98+%
3-(Dimethylamino)piperidine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 58 °C (6.75 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06796405
Numéro CAS: 50534-49-1