Imprimer
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5849-1G OR5849-5G OR5849-10G
APOSOR5849-1GEA 42.2 EUR
APOSOR5849-1G APOSOR5849-5G APOSOR5849-10G
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine 95+%
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
Formule: C₇H₈N₂O₄
MW: 184.149 g/mol
Point de fusion: 87…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832858
Numéro CAS: 18677-41-3