Imprimer
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5803-1G OR5803-250MG
APOSOR5803-1GEA 869 EUR
APOSOR5803-1G APOSOR5803-250MG
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate 97%
Dimethyl 3,3'-bipyridine-5,5'-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 226…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363810
Numéro CAS: 128612-43-1