Imprimer
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5787-100G OR5787-25G
APOSOR5787-100GEA 0 EUR
APOSOR5787-100G APOSOR5787-25G
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Ethyl 2-sulphamoylbenzoate
Formule: C₉H₁₁NO₄S
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00455715
Numéro CAS: 59777-72-9