Imprimer
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5743-1G OR5743-5G OR5743-250MG
APOSOR5743-1GEA 104 EUR
APOSOR5743-1G APOSOR5743-5G APOSOR5743-250MG
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine 96%
4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
MW: 232.035 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03788274
Numéro CAS: 59488-34-5