Imprimer
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5718-100MG OR5718-250MG OR5718-1G
APOSOR5718-100MGEA 0 EUR
APOSOR5718-100MG APOSOR5718-250MG APOSOR5718-1G
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid 97%
5-(Methoxycarbonyl)pyridine-3-boronic acid
Formule: C₇H₈BNO₄
Point de fusion: 102…108 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07363742
Numéro CAS: 871329-53-2