Imprimer
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5644-1G OR5644-250MG OR5644-5G
APOSOR5644-1GEA 105 EUR
APOSOR5644-1G APOSOR5644-250MG APOSOR5644-5G
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
4-Hydrazino-1-methylpiperidine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₅N₃·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059574
Numéro CAS: 53242-78-7