Imprimer
6-Chlorobenzofuran
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55738-1G OR55738-250MG
APOSOR55738-1GEA 543 EUR
APOSOR55738-1G APOSOR55738-250MG
6-Chlorobenzofuran
6-Chlorobenzofuran
Formule: C₈H₅ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18825837
Numéro CAS: 151619-12-4