Imprimer
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55732-1G OR55732-250MG
APOSOR55732-1GEA 219 EUR
APOSOR55732-1G APOSOR55732-250MG
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
3-Iodo-4-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703356
Numéro CAS: 58586-55-3