Imprimer
2-Amino-7-naphthol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-7-hydroxynaphthalene
OR55723-100MG OR55723-250MG OR55723-500MG
APOSOR55723-100MGEA 255 EUR
APOSOR55723-100MG APOSOR55723-250MG APOSOR55723-500MG
2-Amino-7-naphthol 95%
2-Amino-7-naphthol
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252604
Numéro CAS: 93-36-7