Imprimer
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55704-1G OR55704-250MG
APOSOR55704-1GEA 400 EUR
APOSOR55704-1G APOSOR55704-250MG
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-bromo-1-benzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉BrO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16038163
Numéro CAS: 177735-22-7