Imprimer
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55689-1G OR55689-250MG
APOSOR55689-1GEA 221 EUR
APOSOR55689-1G APOSOR55689-250MG
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Ethyl 1-phenyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03837854
Numéro CAS: 1019-95-0