Imprimer
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55685-1G OR55685-250MG
APOSOR55685-1GEA 429 EUR
APOSOR55685-1G APOSOR55685-250MG
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde 99%
5-Chlorothieno[3,2-b]pyridine-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₄ClNOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18838815
Numéro CAS: 65977-56-2