Imprimer
N-3-Thienylacetamide 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55684-10G OR55684-1G OR55684-5G
APOSOR55684-10GEA 328 EUR
APOSOR55684-10G APOSOR55684-1G APOSOR55684-5G
N-3-Thienylacetamide 99%
N-3-Thienylacetamide
Formule: C₆H₇NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159570
Numéro CAS: 42602-67-5