Imprimer
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55680-1G OR55680-250MG
APOSOR55680-1GEA 63.8 EUR
APOSOR55680-1G APOSOR55680-250MG
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-6-bromobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀BrNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21609331
Numéro CAS: 887250-14-8