Imprimer
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55678-1G OR55678-250MG
APOSOR55678-1GEA 168 EUR
APOSOR55678-1G APOSOR55678-250MG
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
2,6-Dibromo-N-methylbenzene-1-sulphonamide
Formule: C₇H₇Br₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30329437
Numéro CAS: 1864153-96-7