Imprimer
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55677-1G OR55677-250MG
APOSOR55677-1GEA 168 EUR
APOSOR55677-1G APOSOR55677-250MG
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
2,6-Dibromobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅Br₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28783260
Numéro CAS: 1700401-95-1