Imprimer
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR55674-1G OR55674-250MG
APOSOR55674-1GEA 109 EUR
APOSOR55674-1G APOSOR55674-250MG
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
2-Bromo-1-(2-cyclopropylphenyl)ethanone
Formule: C₁₁H₁₁BrO
MW: 239.108 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD29040961
Numéro CAS: 1936493-49-0
ONU: 3265
ADR: 8 III