Imprimer
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55665-1G OR55665-250MG
APOSOR55665-1GEA 551 EUR
APOSOR55665-1G APOSOR55665-250MG
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
4-Bromo-2-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD24715363
Numéro CAS: 1043871-14-2