Imprimer
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55664-1G OR55664-250MG
APOSOR55664-1GEA 178 EUR
APOSOR55664-1G APOSOR55664-250MG
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
2-Bromo-4-cyclopropylphenol
Formule: C₉H₉BrO
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31700417
Numéro CAS: 2386858-57-5