Imprimer
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55648-1G OR55648-250MG
APOSOR55648-1GEA 944 EUR
APOSOR55648-1G APOSOR55648-250MG
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene 97%
4-Hydroxy-5-methyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-indene
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23133365
Numéro CAS: 575504-26-6