Imprimer
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55635-1G OR55635-250MG
APOSOR55635-1GEA 77 EUR
APOSOR55635-1G APOSOR55635-250MG
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₄BrClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04208738
Numéro CAS: 190775-65-6