Imprimer
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR55508-100MG OR55508-1G OR55508-250MG
APOSOR55508-100MGEA 510 EUR
APOSOR55508-100MG APOSOR55508-1G APOSOR55508-250MG
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine 95%
3-(Oxan-4-yl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formule: C₇H₁₁N₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16745980
Numéro CAS: 1249828-99-6