Imprimer
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-yl)methanol
OR55504-1G OR55504-5G
APOSOR55504-1GEA 183 EUR
APOSOR55504-1G APOSOR55504-5G
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene 95%
2,7-Dibromo-9-(hydroxymethyl)fluorene
Formule: C₁₄H₁₀Br₂O
MW: 354.037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384775
Numéro CAS: 74316-23-7